Learn More
Loxapine, LoGiCal
Codice prodotto. 30459736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459736 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30459736 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0629.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Loxapine
CAS 10-2-1977
Nomi componenti o analita Loxapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H18 Cl N3 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, CL 62362, Cloxazepine, HF 3170, LW 3170, Loxapin, Loxapine, Loxitane IM, Oxilapine, S 805, SUM 3170
InChI Formula InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24
IUPAC Name 8-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepine
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 327.81
Quantità 5 mg
Peso formulazione 327.1138 g/mol