Learn More
Loxapine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16427276
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16427276 100 mg 100mg
16401846 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16427276 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17390
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Loxapine
CAS 10-2-1977
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H18ClN3O
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (101.67 mM)
SMILES CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C24)CC1
Molecular Weight (g/mol) 327.81
Peso formulazione 327.81
Percent Purity 99.49%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only