Learn More
Loxoprofen, MedChemExpress
Descrizione
Loxoprofen is a non-steroidal, orally active anti-inflammatory agent with analgesic and anti-pyretic properties. Loxoprofen is a nonselective COX inhibitor with IC50s of 6.5 and 13.5 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Loxoprofen can reduce atherosclerosis and shows antitumor activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Loxoprofen |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 68767-14-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H18O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM) |
| SMILES | O=C1C(CCC1)CC2=CC=C(C(C)C(O)=O)C=C2 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only