Learn More
Thermo Scientific Chemicals Loxoprofen sodium
Codice prodotto. 17281176 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17281176 25 g 25g
17271176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17281176 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 467120250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80382-23-6
Formula molecolare C15H17NaO3
Specifica
Materiale o nome chimico Loxoprofen sodium
Quantità 25 g
Solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol
Peso formulazione 268.29