Learn More
Loxoprofen Sodium (Mixture of diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30467342
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
5 g
Dimensione della confezione:
25mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467342 25 mg 25mg
30477424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30467342 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL47290025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico rac-Loxoprofen sodium salt
CAS 80382-23-6
Formula molecolare C15 H17 O3 . Na
Quantità 25 mg
Sinonimo Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, sodium salt (9CI), CS 600, CS 600 (antiinflammatory), Lobu, Loxonin, Loxoprofen sodium, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium loxoprofen
InChI Formula InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
IUPAC Name sodium;2-[4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 268.28
Peso formulazione 268.1075