Learn More
Loxoprofen Sodium (Mixture of diastereomers), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | rac-Loxoprofen sodium salt |
| CAS | 80382-23-6 |
| Formula molecolare | C15 H17 O3 . Na |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, sodium salt (9CI), CS 600, CS 600 (antiinflammatory), Lobu, Loxonin, Loxoprofen sodium, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium loxoprofen |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1 |
| IUPAC Name | sodium;2-[4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 268.28 |
| Peso formulazione | 268.1075 |