Learn More
LP-533401, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493496
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16493496 25 mg 25mg
16486868 10 mg 10mg
16469407 5 mg 5mg
16461559 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16493496 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15849
MedChemExpress LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
Specifica
Materiale o nome chimico LP-533401
CAS 945976-43-2
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H22F4N4O3
Quantità 25 mg
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(OC(C3=CC=C(C4=CC=CC(F)=C4)C=C3)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 526.48
Peso formulazione 526.48
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only