missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPCAT1 Antibody (7E4) [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30520701 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30520701 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30520701 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP342991APC

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

LPCAT1 Monoclonal antibody specifically detects LPCAT1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene LPCAT1
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone 70000
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene 1-acylglycerophosphocholine O-acyltransferase, Acetyl-CoA:lyso-PAF acetyltransferase, Acetyl-CoA:lyso-platelet-activating factor acetyltransferase, acyl-CoA:lysophosphatidylcholine acyltransferase 1, acyltransferase like 2, Acyltransferase-like 2, AYTL2, EC 2.3.1.-, EC 2.3.1.23,1-alkylglycerophosphocholine O-acetyltransferase, EC 2.3.1.67, FLJ12443, FLJ41609, LPC acyltransferase 1, lpcat, LPCAT-1, Lyso-PAF acetyltransferase, lysoPAFAT, LysoPC acyltransferase 1, lysophosphatidylcholine acyltransferase 1, PFAAP3, Phosphonoformate immuno-associated protein 3, regulated by phosphonoformate
Specie ospite Mouse
Immunogeno lysophosphatidylcholine acyltransferase 1 - (Uniprot# Q8NF37)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 79888
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.