Learn More
Merck LpDNPH Ozone Scrubber S10L (Reversible Cartridge), Potassium Iodide (KI)
Codice prodotto. 17709817 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17709817 10/Pk. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17709817 Fornitore Merck N. del fornitore 505285
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Ozone scrubbers are recommended for sampling carbonyls in high humidity environments.
LpDNPH cartridges contain 1.5 g of high purity potassium iodide (KI) and are available in two cartridge styles. KI traps the ozone which causes a negative formaldehyde interference in DNPH coated devices. The reversible cartridge offers a slip luer end-fitting, and the rezorian cartridge offers a luer lock end-fitting, to enable you to connect your cartridge of choice directly to the inlet of any DNPH cartridge with a like end-fitting. Testing (200 ppb ozone, 50 % RH, 25C) indicates the ozone scrubber to have an ozone capacity of 100,000 ppb/hr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Potassium Iodide (KI), 1.5 g
Quantità 10/Pk.