Learn More
R&L Enterprises™ Bruciatore Bunsen a gas LPG
Codice prodotto. 12832164 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
145 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12832164 145 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12832164
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent solution for heating, sterilization and combustion in the laboratory. R&L Enterprises™ 13mm LPG Bunsen Burners have a typical gas consumption of 107.5L per hour.
  • For use with propane and butane gases
  • Temperature is achieved at the tip of the blue flame cone
  • Constructed using a heavy pressure diecast base painted in chemically resistant blue acrylic finish
  • Tested for flame quality and leakage prior to packing
Specifica
Product Type Bruciatore Bunsen
Tipo di gas Butano/Propano/LPG, LPG, Propane
Diametro (sistema metrico) ingresso esterno 13 mm
Altezza (sistema metrico) 145 mm
N. per confezione Confezione da 5
Peso (sistema metrico) 0.8 kg