missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LPO Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16359984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16359984 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16359984 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA583026

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: IVGYLNEEGV LDQNRSLLFM QWGQIVDHDL DFAPDTELGS SEYSKAQCDE YCIQGDNCFP IMFPPNDPKA GTQGKCMPFF RAGFVCPTPP YKSLAR Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 82%.

This gene encodes an oxidoreductase secreted from salivary, mammary, and other mucosal glands that functions as a natural antibacterial agent. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene LPO
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.3 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene LPO
N. accesso geni P22079
Alias gene 5830499B15Rik; airway lactoperoxidase; EC 1.11.17 antibody; lactoperoxidase; lactoperoxydase; Lpo; LPO antibody; MGC129990; MGC129991; Salivary peroxidase; SAPX; SAPX antibody; SPO; SPO antibody
Simboli geni LPO
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein corresponding to Human LPO. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93370).
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4025
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.