Learn More
LRP-6 Antibody (SR1271), R&D Systems™
Codice prodotto. 18602424 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602424 50 μg 50µL
18605964 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18602424 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32201450ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
LRP-6 Monoclonal specifically detects LRP-6 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene LRP-6
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1271
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene ADCAD2, FLJ90062, FLJ90421, low density lipoprotein receptor-related protein 6, low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human LRP-6 (Uniprot #: O75581)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Phospho Specific, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4040
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus