Learn More
LRP2 Antibody (PSH04-52), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30115173 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30115173 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30115173 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP332546
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Rabbit Monoclonal Antibody
LRP2 Monoclonal antibody specifically detects LRP2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene LRP2
Applicazioni Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone PSH04-52
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000
Formulazione PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias gene calcium sensor protein, DBSlow-density lipoprotein receptor-related protein 2, EC 1.1.2.3, EC 3.4.21.9, Glycoprotein 330, GP330, Heymann nephritis antigen homolog, low density lipoprotein receptor-related protein 2, LRP-2, megalin
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide within human Lrp2 aa 2,500-3,200/ 4,655. (Uniprot: P98164)
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4036
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG