Learn More
LRRC29 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18612207 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612207 100 μg 100µL
18676576 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18612207 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP305972100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.32€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 43.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
LRRC29 Polyclonal specifically detects LRRC29 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene LRRC29
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Formulazione PBS, pH7.0
Alias gene FBL9F-box and leucine-rich repeat protein 9FBXL9, F-box protein FBL9, F-box/LRR-repeat protein 9, leucine rich repeat containing 29, leucine-rich repeat-containing protein 29
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LRRC29 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 26231
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus