Descrizione
LRRC7 Polyclonal specifically detects LRRC7 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | LRRC7 |
| Applicazioni | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Formulazione | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias gene | DKFZp686I1147, leucine rich repeat containing 7, MGC144918 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 730-890 of human LRRC7 (NP_065845.1). FPQPLDSKPLLSQREAVPPGNIPQRPDRLPMSDTFTDNWTDGSHYDNTGFVAEETTAENANSNPLLSSKSRSTSSHGRRPLIRQDRIVGVPLELEQSTHRHTPETEVPPSNPWQNWTRTPSPFEDRTAFPSKLETTPTTSPLPERKEHIKESTEIPSPFSP |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?