Learn More
VELP Scientifica LS Agitatore ad Asta
Codice prodotto. 17423652 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
50 to 2000 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed Dimensione della confezione
17423652 50 to 2000 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17423652 Fornitore VELP Scientifica N. del fornitore SA201A0151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00€
    828.87€ / pezzi 1
    Risparmia 206.13€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Agitatore ad asta analogico con coppia di 40 Ncm in grado di agitare fino a 25 L.
Potente, sicuro e facile da utilizzare
  • LS è un agitatore ad asta intuitivo in grado di garantire massima sicurezza e protezione in caso di sovraccarico e surriscaldamento.
  • Facile da installare, resistente e con dimensioni ridotte, LS è la scelta migliore per campioni a viscosità media.
  • VELP LS assicura un avvio graduale e un'agitazione efficace anche alla massima velocità.
  • LS può raggiungere velocità di 2000 rpm e agitare fino a 25 litri. Il dispositivo è in grado di gestire una viscosità, con un massimo di 25 .000 mPa*s.
  • L'intuitivo sistema di chiusura è semplice e comodo e non richiede strumenti. LS accetta diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni, con diametro massimo di 10 mm.
Resistente e leggero
  • LS è stato progettato per un lavoro in continuo anche nelle condizioni operative più stressanti.
  • La speciale struttura in tecnopolimero e il grado di protezione IP 40 garantiscono un ottimo livello di protezione e resistenza chimica. L'LS offre particolare maneggevolezza essendo tra i più leggeri sul mercato.
  • Il motore robusto poi garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.
Specifica
Speed 50 to 2000 rpm
Capacità 25 L
Display Analog
Tensione 110/230 V
Altezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Altezza (sistema metrico) 215 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 196 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Materiale Technopolymer, Epoxy Painted Aluminum Alloy
Tipo Overhead Stirrer