Learn More
Corning™ LSE™ Fixed-Angle Rotors
Codice prodotto. 11367681 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
18 x 1.5 ml
6 x 50 ml
12 x 15 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11367681 6 x 50 ml Pezzo
11397681 18 x 1.5 ml Pezzo
11377681 12 x 15 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11367681 Fornitore Corning™ N. del fornitore 480136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1069.63€
    959.57€ / pezzi 1
    Risparmia 110.06€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-04-2027
Rotors with different tube size and capacity configurations
  • Da utilizzare con centrifuga compatta Corning LSE
  • Scelta di configurazioni: 6 provette da 50 ml, 12 provette da 15 ml o 18 provette da 1.5 ml
  • Numero massimo di giri/min: 6000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotore
Capacità 6 x 50 ml
Velocità max 6000 gir/min
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuga compatta Corning™ LSE™
Angolo Fisso