Learn More
Corning™ LSE™ Nutating Mixer, EU Plug
Codice prodotto. 17700799 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
17700799 EU Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17700799 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    337.56€ / pezzi 1
    Risparmia 24.44€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
A small, personal-sized 3D mixer that is ideal for ambient and cold room experiments. Ideal for applications such as immunohistochemistry, mixing and resuspending small containers in blood or centrifuge tubes securely held to the mixer with a dimpled mat.
  • Small footprint
  • Cold room compatible
  • Dimpled Mat
  • 3D Motion
  • Ideal for mixing and resuspending samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 0.8 kg
Angolo di inclinazione 20°
Tensione 120 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 40°C
Amperaggio 0.03 A
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 1.75 lb.
Certificazione/Conformità cETLus
Tipo di spina EU Plug
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema imperiale) 5.75 in.
Profondità (sistema metrico) 14.6 cm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 24 x 17 cm (9.5 x 6.75 in.)
Intervallo di umidità ≤80%, Non-condensing
Include Dimpled Mat
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years