Learn More
Corning™ LSE™ Orbital Shaker with Flat Platform
Codice prodotto. 10359009 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
UK Plug
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
10359009 EU Plug Pezzo
11981991 UK Plug Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10359009 Fornitore Corning™ N. del fornitore 6781FP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00€
    1186.56€ / pezzi 1
    Risparmia 83.44€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Ideal for staining and washing of fragile gels
The Corning LSE Low Speed Orbital Shaker includes a 30 x 30 cm platform and is ideal for staining and destaining gels, washing blots and general mixing applications. Speed can be set from 3 to 60 rpm and the timer can be set for up to 2 hours or for continuous operation.
  • Ideal for staining and washing of fragile gels
  • Gentle motion prevents foaming of liquids
  • Simple analog control with easy-turn knobs
  • 19mm orbit for blotting, gel staining and general mixing
  • Safe for cold room and incubator use
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Orbita 19 mm
    Intervallo di velocità 3 to 60 rpm
    Temperature Range (Metric) 4°C to 70°C
    Amperaggio 0.15 A
    Tipo di spina EU Plug
    Frequenza 50/60 Hz
    Dimensioni (L x P) 295 x 295 mm
    Dimensioni (L x P x A) 340 x 295 x 160 mm
    Altezza (sistema metrico) 160 mm
    Lunghezza (sistema metrico) 395 mm
    Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 295 mm
    Larghezza (sistema metrico) 295 mm
    Peso (sistema metrico) 5 kg
    Modello FP
    Stile della piattaforma Flat
    Intervallo temporizzatore 20 to 120 in 10 minute step, HOLD function min.