Learn More
LSM1 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18606698 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18606698 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18606698 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP300249PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
LSM1 Polyclonal specifically detects LSM1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus