Learn More
Grant Instruments™ ecocool™ Refrigerated/Heated Circulating Bath
Codice prodotto. 15499214
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-20°C to +100°C
Da –25 a 150 °C
Capacità (sistema metrico):
5 L
6 L
Modello:
ecocool™ 100
ecocool™ 150
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di temperatura Capacità (sistema metrico) Modello Dimensione della confezione
15499214 -20°C to +100°C 5 L ecocool™ 100 Pezzo
15419224 Da –25 a 150 °C 6 L ecocool™ 150 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15499214 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore ECOCOOL 100R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4675.00€
    4162.45€ / pezzi 1
    Risparmia 512.55€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-02-2027
Saves up to 80% against standard compressor units. Grant Instruments™ ecocool™ Refrigerated/Heated Circulating Baths are supplied assembled as ready to use kits, complete with accessory hosing, clips and connectors as standard.
  • Eco mode optimises the cooling control needed, enabling rapid cool down when required.
  • True energy saving against competitor units that only switch the compressor on or off.
  • Intuitive user interface
  • No-spill valved front drain.
  • Built in Britain to the highest specifications, 5 day dispatch, 4 year industry leading warranty.
  • Modern, sleek, attractive design
  • Thermostat and chiller work in harmony, neither will operate alone, eliminating any danger of overheating or freezing.
  • Single front switch for user convenience.
  • No side vents - locate to suit the user, not the unit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Capacità di raffreddamento 250W at 20°C, 230W at 10°C, 185W at 0°C, 115W at -10°C, 40W at -10°C
Gamma di temperatura -20°C to +100°C
Display 4 digit LED
Modello ecocool™ 100
Preimpostazioni temperatura 3
Stabilità termica 0.05°C
Warranty 4 Years
Larghezza (sistema metrico) 245 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 154 mm
Altezza (sistema metrico) 640 mm
Depth (Metric) Interior 118 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 29 kg
Tensione 120/230 V
Frequenza 50/60 Hz