Learn More
Axygen™ Punta per pipette compatibile con Axygen LTS
Codice prodotto. 30090446 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μL
200 μL
1000 μL
Formato:
In rack
Reload Deck
TipStation™
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Formato Sterilità Dimensione della confezione
30090446 200 μL In rack Non sterile pezzi 960
30090426 1000 μL In rack Non sterile pezzi 768
30090440 1000 μL Reload Deck Non sterile pezzi 768
30090435 1000 μL In rack Sterile pezzi 768
30090424 200 μL Reload Deck Non sterile pezzi 960
30090457 200 μL In rack Sterile pezzi 960
30090451 200 μL TipStation™ Non sterile pezzi 960
30090443 200 μL TipStation™ Sterile pezzi 960
30090456 20 μL In rack Non sterile pezzi 960
30090447 20 μL Reload Deck Non sterile pezzi 960
30090434 20 μL In rack Sterile pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 30090446 Fornitore Axygen™ N. del fornitore LT200R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.50€
    60.28€ / pezzi 960
    Risparmia 5.22€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
I puntali compatibili con Axygen LTS sono progettati ergonomicamente per ridurre il disagio e ottimizzati per funzionare con i pipettatori Rainin LiteTouch, il tutto con la qualità che ci si aspetta da Corning.
  • I puntali compatibili con Axygen LTS sono progettati ergonomicamente per ridurre il disagio e ottimizzati per funzionare con i pipettatori Rainin LiteTouch
  • I puntali offrono un comfort percepibile con una riduzione della forza necessaria per sigillare ed espellere, consentendo un'esperienza ottimizzata dall'aspirazione all'erogazione
  • L'area di tenuta flessibile ottimizzata per funzionare con i pipettatori LTS consente di utilizzare meno forza durante il pipettaggio
  • Linee di graduazione per rapidi controlli di precisione
  • Design a punta fine per un'erogazione nitida dei campioni
  • Resina ultra trasparente USP Classe VI
  • Tutti i puntali sono certificati esenti da RNasi/DNasi, gDNA umano, esenti da inibizione della PCR e apirogeni
  • I puntali sono offerti in una varietà di formati di confezionamento; in rack, in rack/filtrato, stazione di puntali, pile di ricarica e la nostra soluzione più sostenibile: puntali per pipette Axygen HybridRack™
  • Il prodotto non sterile è autoclavabile a 122°C per 15 minuti
  • Prodotto negli Stati Uniti e conforme agli standard ISO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Formato In rack
Stile punta Standard
Product Type Pipette Tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS LiteTouch
Graduato No
Materiale Plastic
Unless otherwise specified, all products are for research use or general laboratory use only. * Not intended for use in diagnostic or therapeutic procedures. Not for use in humans. These products are not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment. Corning Life Sciences makes no claims regarding the performance of these products for clinical or diagnostic applications. Corning’s products are not specifically designed and tested for diagnostic testing. Many Corning products, though not specific for diagnostic testing, can be used in the workflow and preparation of the test at the customers discretion. Customers may use these products to support their claims. We cannot make any claims or statements that our products are approved for diagnostic testing either directly or indirectly. The customer is responsible for any testing, validation, and/or regulatory submissions that may be required to support the safety and efficacy of their intended application.