Learn More
Lubiprostone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471038
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
1mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16471038 5 mg -
16452259 1 mg 1mg
16434447 50 mg 50mg
16418578 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16471038 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0679
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Lubiprostone(SPI-0211;RU0211) is a gastrointestinal agent used for the treatment of idiopathic chronic constipation.
Lubiprostone(SPI-0211
Specifica
Materiale o nome chimico Lubiprostone
Forma fisica Solid
CAS 136790-76-6
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H32F2O5
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinonimo RU-0211 SPI-0211
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (256.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(F)(F)CCCC)CC[C@@H]([C@@H](C1)O)[C@H](C1=O)CCCCCCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 390.46
Peso formulazione 390.46
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only