Learn More
Lubiprostone, TRC
Codice prodotto. 30137031
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137031 50 mg 50mg
30137680 1 mg 1mg
30007910 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137031 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL47350050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136790-76-6
Formula molecolare C20 H32 F2 O5
Molecular Weight (g/mol) 390.46
Sinonimo (11α)-16,16-difluoro-11-hydroxy-9,15-dioxo-Prostan-1-oic acid, Lubiprostone, Ru 0211
IUPAC Name 7-[(1R,2R,3R)-2-(4,4-difluoro-3-oxooctyl)-3-hydroxy-5-oxocyclopentyl]heptanoic acid
SMILES CCCCC(F)(F)C(=O)CC[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Lubiprostone
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H32F2O5/c1-2-3-12-20(21,22)18(25)11-10-15-14(16(23)13-17(15)24)8-6-4-5-7-9-19(26)27/h14-15,17,24H,2-13H2,1H3,(H,26,27)/t14-,15-,17-/m1/s1
Peso formulazione 390.2218