Learn More
Lubricating Oil Standard 9: Ca @ 0.350; P @ 0.040; S @ 0.400; Zn @ 0.110 wt% in Lubricating Oil, VHG™
Beskrivelse
Lubricating Oil Standard 9: Ca @ 0.350; P @ 0.040; S @ 0.400; Zn @ 0.110 wt% in Lubricating Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Phosphorus/Zinc/Calcium/Sulfur |
| CAS | 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2, 7704-34-9 |
| Metodi | XRF |
| Nomi componenti o analita | Phosphorus/Zinc/Calcium/Sulfur |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | 20 cSt Mineral Oil |
| Quantità | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Phosphorus 0.0401%/Zinc 0.1103%/Calcium 0.35%/Sulfur 0.4012% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?