missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lubricating Oil Standards Set (contains one of each LOIL1 thru LOIL16), VHG™

Codice prodotto. 17952836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
16 x 100 mL
Dimensione della confezione:
1600mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17952836 16 x 100 mL 1600mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17952836 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLOILSET16X100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Lubricating Oil Standards Set (contains one of each LOIL1 thru LOIL16)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Calcium/Phosphorus/Sulfur/Zinc
CAS 7440-70-2, 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6
Metodi XRF
Nomi componenti o analita Calcium/Phosphorus/Sulfur/Zinc
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix 20 cSt Mineral Oil
Quantità 16 x 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 0%/Phosphorus 0%/Sulfur 0%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.