Learn More
Lubrol, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11465252 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465252 250 g 250g
11455252 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11465252 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219529983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    211.05€ / 250g
    Risparmia 10.95€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Identificatori chimici
CAS 8047-15-2
Formula molecolare HO(CH2CH2O)n C16H33 n = ∽23
Sinonimo Polyethylene glycolmonocetyl ether
Specifica
Materiale o nome chimico Lubrol
Colore White
Nota nome Molecular Biology
Forma fisica Waxy Solid
Quantità 250 g