Learn More
R&D Systems™ Luciferase Assay Kit (Luminescent)
Codice prodotto. 18665370 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18665370 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18665370 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore KA1640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    779.80€
    664.65€ / 1 sets
    Risparmia 115.15€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene Luciferase
Alias gene ec 1.13.12.7, firefly luciferase, Fluc, LuC, luciferin 4 monooxygenase, Luciferin 4-monooxygenase
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Linea di prodotti Novus
Quantità 1 Kit