Learn More
Cytiva Luer Connectors for Chromatography Columns
For use with the HiTrap column family of columns
Marca:  Cytiva 18-1027-62
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00300kg
Codice prodotto. 11842180
  • 72.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Requires : Cytiva HiTrap Columns, sold separately.
Descrizione
Descrizione
  • HiTrap column inlets have 1/16 in. female threads, while the outlets have 1/16 in. male threads
Specifica
Specifica
Union
Polypropylene
Connect a syringe to the botto m of a HiTrap column
2 Pack
Column Accesory