Learn More
Thermo Scientific™ Luer-Tip, Gas-Tight Manual Syringes for GC Systems
Codice prodotto. 12806036 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
10 μL
1000 μL
10 mL
Calibro dell'ago:
23s G
26 G
26s G
Lunghezza (sistema metrico):
57 mm
80 mm
85 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Gas Chromatography Systems
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus RSH, TriPlus 100LS Autosamplers
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Lunghezza (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12806036 10 μL 23s G 57 mm TriPlus RSH Autosampler Pezzo
10371195 5 μL 26 G 80 mm - Pezzo
12886026 5 μL 23s G 57 mm TriPlus RSH, TriPlus 100LS Autosamplers Pezzo
15274593 1000 μL - - Gas Chromatography Systems Pezzo
13416856 10 μL 23s G 85 mm TriPlus RSH Autosampler Pezzo
13446856 10 μL 26s G 85 mm TriPlus RSH Autosampler Pezzo
15214603 10 mL - - Gas Chromatography Systems Pezzo
13426856 10 μL 23s G 85 mm TriPlus RSH Autosampler Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12806036 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365D0311
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Get a gas-tight syringe for manual injections. This syringe features a Luer-Tip connection and is available in a variety of sizes.
Get a gas-tight syringe for manual injections in your GC system. This syringe features a Luer-Tip connection and is available in a variety of sizes. Made of quality materials, they are designed for easy, accurate, precise and reproducible injections.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 10 μL FN GT, 23s G, 57 mm
Calibro dell'ago 23s G
Lunghezza (sistema metrico) 57 mm
Product Type GC Autosampler Syringe
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 10 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 57 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) TriPlus RSH Autosampler
Tipo di collegamento Fixed
PTFE Tipped Plunger Yes