Learn More
Poulten & Graf GmbH Sanitex glass and metal syringe
Descrizione
Made of metal and glass
Amber graduations
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Glass, Metal |
| Product Type | Syringe |
| Temperatura max (sistema metrico) | 134°C |
| Quantità | 1/Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |