Learn More
Lufenuron, Mikromol™
Codice prodotto. 17973176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973176 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17973176 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3415.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lufenuron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lufenuron
CAS 103055-07-8
Nomi componenti o analita Lufenuron
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
InChI Formula InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMILES FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
IUPAC Name N-[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Molecular Weight (g/mol) 511.15
Quantità 250 mg
Peso formulazione 509.9784 g/mol