Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Soluzione di iodio Lugols
Codice prodotto. 12801823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12801823 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12801823 Fornitore Pro-Lab Diagnostics™ N. del fornitore PL.7052
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use for convenient Gram staining to easily identify gram positive or negative organisms. Pro-Lab Diagnostics™ Lugol’s Iodine Stain is a ready-to-use microbiological stain manufactured to the highest standards, according to all current regulatory requirements, and CE labelled.
Pro-Lab Diagnostics™ stains are manufactured in purpose-designed laboratories to the highest standards using the finest raw materials. Strict quality control and filtering techniques are employed prior to release to ensure that all stains offer excellent performance characteristics.
  • Ready-to-use stain in convenient and economical sizes
  • Apply after staining with crystal violet, but before ethanol
  • Stains the peptidoglycan of gram positive organisms
Specifica
Tipo di soluzione Reagente
Quantità 500 ml
Certificazione/Conformità (CE) n. 1907/2006, Allegato II, (UE) n. 453/2010, marchio CE
Formato Liquido
Da utilizzare con (applicazione) Per colorazione di Gram
Colore Marrone scuro
Composizione Etanolo, ioduro di potassio, iodio, metanolo
Requisiti di stoccaggio Store in a cool, well-ventilated place
Tipo di colore Colorazione di Gram
Product Type Lugol's Iodine