Learn More
Lugol Solution, Chem Lab™
Specifica
Specifica
| Colore | Brown |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Punto di fusione | 0°C |
| Composizione | 50 g I2 + 100 g KI / l H2O |
| Densità | 1.2g/mL |
| Informazioni di solubilità | Water Soluble |
| Odore | Iodine |
| pH | ±7 |
| Quantità | 500 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lugol solution
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide a.r., Iodine pellets a.r.