Learn More
Euro Protection™ Lumbar Belt with Adjustable Straps
Codice prodotto. 12033596
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
116 to 141 cm
80 to 95 cm
95 to 118 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12033596 116 to 141 cm Pezzo
12013596 80 to 95 cm Pezzo
12023596 95 to 118 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12033596 Fornitore Euro Protection™ N. del fornitore 78103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.78€
    16.74€ / pezzi 1
    Risparmia 19.04€
    53% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Euro Protection™ Lumbar Belt with Adjustable Straps uses variable pressure and adjustable elastic shoulder straps to provide lumbar support.
  • Variable pressure and fastening system
  • Adjustable shoulder straps
  • To be worn outside another garment
Specifica
Product Type Lumbar Support Belt
Lunghezza (sistema metrico) 116 to 141 cm
Include Shoulder Straps