Learn More
Lumefantrine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15781759 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15781759 5 g 5g
15791759 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15781759 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461110050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82186-77-4
Formula molecolare C30H32Cl3NO
Molecular Weight (g/mol) 528.94
Numero MDL MFCD05662268
InChI Key DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXNA-N
IUPAC Name 2-(dibutylamino)-1-[(9Z)-2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylidene]-9H-fluoren-4-yl]ethan-1-ol
SMILES CCCCN(CCCC)CC(O)C1=CC(Cl)=CC2=C1C1=CC=C(Cl)C=C1\C2=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Lumefantrine
Punto di fusione 136.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 528.94