Learn More
Lumicitabine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491637
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491637 50 mg 50mg
16491319 1 mg 1mg
16468177 5 mg 5mg
16456056 100 mg 100mg
16425468 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16491637 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12983A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Specifica
Materiale o nome chimico Lumicitabine
CAS 1445385-02-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H25ClFN3O6
Quantità 50 mg
Sinonimo ALS-008176 ALS-8176
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.24 mM)
SMILES ClC[C@@]1(COC(C(C)C)=O)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Molecular Weight (g/mol) 433.86
Peso formulazione 433.86
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only