Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix, high ROX
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
282.00€ - 4090.00€
Specifica
Metodo di rilevamento | SYBR |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | High |
PCR Method | qPCR |
Polimerasi | Taq DNA Polymerase |
Reaction Speed | Standard |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13223179
|
Thermo Scientific™
K0363 |
1250 Reactions |
1284.00€
1250 reazioni |
Spedizione stimata: 30-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13233179
|
Thermo Scientific™
K0364 |
5000 Reactions |
4090.00€
5000 reazioni |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13213179
|
Thermo Scientific™
K0362 |
500 Reactions |
540.00€
500 reazioni |
Spedizione stimata: 30-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13203179
|
Thermo Scientific™
K0361 |
250 Reactions |
282.00€
250 reazioni |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen Master Mixes are ready-to-use qPCR master mixes with color and premixed UDG optimized for SYBR Green chemistry using standard cycling protocols.
- Blue master mix and Yellow Sample Buffer for easy pipetting
- UDG in the master mix to prevent carry-over contamination
- Equal performance of blue and colorless master mixes
- Versions with premixed ROX or fluorescein for different real-time platforms
- Standard cycling protocols
- Excellent qPCR performance
- Specificity: Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
- Sensitivity: single copy detection
- Wide linear range: accurate quantification across 9 orders of magnitude
- Reproducibility and convenience: ready-to-use 2X master mix
Specifica
SYBR | |
qPCR | |
Standard | |
Luminaris | |
Gene Expression | |
2 X |
High | |
Taq DNA Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System | |
qPCR Master Mix | |
2X | |
DNA, dsDNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.