Learn More
Merck Luminata Crescendo ELISA HRP Substrate
Codice prodotto. 12561209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
100mL
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12561209 100 mL 100mL
11357630 200 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12561209 Fornitore Merck N. del fornitore ELLUR0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    318.00€ / 100mL
    Risparmia 33.00€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Used on immunoblots as chemiluminescent substrate
  • Detection Methods: Chemiluminescence
  • Key Applications: ELISA
  • Chemiluminescent: HRP detection reagent
  • For use on immunoblots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 mL
Content And Storage 2°C to 8°C