Learn More
Merck Luminata Forte ELISA HRP Substrate
Codice prodotto. 12551209 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12551209 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12551209 Fornitore Merck N. del fornitore ELLUF0100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Used in Western blotting; dot/slot blotting
  • Detection Methods: Chemiluminescence
  • Key Applications: ELISA
  • Chemiluminescent: HRP detection reagent
  • For use on immunoblots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 mL
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C