Learn More
Abcam Luminescent ATP Detection Assay Kit
Codice prodotto. 32120073 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
300 Tests
Dimensione della confezione:
300 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32120073 300 Tests 300 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32120073 Fornitore Abcam N. del fornitore ab113849300Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Detect Adenosine-5'-triphosphate in 30m in Cell Samples with Luminescent ATP Detection Assay Kit AB113849. Cited in 284 publications. Use with Microplate reader.
Detect Adenosine-5'-triphosphate in 30m in Cell Samples with Luminescent ATP Detection Assay Kit AB113849. Cited in 284 publications. Use with Microplate reader.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 300 Tests
Status giuridico RUO