Learn More
MedChemExpress Luminol
Codice prodotto. 16431579
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16431579 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15922
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Luminol is a chemical that exhibits chemiluminescence with pKa values of 6.74 and 15.1. Luminol exhibits chemiluminescence(CL) at 425 nm λmax. Luminol is commonly used in forensics as a diagnostic tool for the detection of blood stains
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 1 g
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (169.34 mM)
Peso molecolare 177.16 g/mol
CAS 521-31-3
Sinonimo Diogenes reagent