Learn More
Luminol, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11761408
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11761408 5 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11761408 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 2808502
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifications
CAS 521-31-3
Formula molecolare C8H7N3O2
Quantità 5 g
Sinonimo luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, 3-aminophthalylhydrazide, unii-5exp385q4f, ccris 5962
InChI Key HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 177.16
PubChem CID 10638
compliance-icons
Identifiant produit
  • Luminol
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
Mention de danger
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Conseils de prudence
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.