Learn More
Luminol, TRC
Codice prodotto. 30481435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481435 50 g 50g
30475599 1 g 1g
30469193 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30481435 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL47445050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 521-31-3
Formula molecolare C8 H7 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Sinonimo 1,4-Phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro-, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 3-Aminophthalhydrazide, 3-Aminophthalic acid hydrazide, 3-Aminophthalic hydrazide, 5-Amino-1,4-dihydroxyphthalazine, Diogenes reagent, Luminol, NSC 5064
IUPAC Name 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
SMILES Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
Specifica
Materiale o nome chimico Luminol
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Peso formulazione 177.0538