Learn More
R&D Systems™ Lung Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin
Codice prodotto. 18754933 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Specie:
Human
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Specie Dimensione della confezione
18754933 Human pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18754933 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP230281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.44€
    256.20€ / pezzi 5
    Risparmia 51.24€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cross-reattività Human
Tipo Lung Tissue Slides (Adenocarcinoma Well Differentiated)
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry-Paraffin
Status giuridico This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Specie Human
Condizione del tessuto Adenocarcinoma
Linea di prodotti Novus