Learn More
Novus Biologicals™ Lung Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)- Paraffin
Codice prodotto. 18199172 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Specie:
Human
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Specie Dimensione della confezione
18199172 Human pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18199172 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP230284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00€
    256.20€ / pezzi 5
    Risparmia 14.80€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cross-reattività Human
Tipo Lung Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry-Paraffin
Status giuridico This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Specie Human
Condizione del tessuto Squamous Cell Carcinoma