Learn More
Lurbinectedin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460276
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2mg
Codice prodotto. 16460276
Marca: Medchem Express HY16293
MedChemExpress Lurbinectedin (PM01183) is a DNA minor groove covalent binder with potent anti-tumour activity; inhibits RMG1 and RMG2 cell growth with IC50 values of 1.25 and 1.16 nM, respectively.
Lurbinectedin (PM01183) is a DNA minor groove covalent binder with potent anti-tumour activity
Specifica
Materiale o nome chimico Lurbinectedin
CAS 497871-47-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C41H44N4O10S
Quantità 2 mg
Sinonimo PM01183
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (25.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@](CC1=CC(C)=C2OC)([H])N(C)[C@]3([H])C1=C2O)N([C@](COC4=O)([H])C5=C(OCO6)C6=C7C)[C@@]3([H])[C@@](SC[C@@]4(NCC8)C9=C8C%10=CC(OC)=CC=C%10N9)([H])C5=C7OC(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 784.87
Peso formulazione 784.87
Percent Purity 97.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.