Learn More
MedChemExpress Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH), salmon
Codice prodotto. 16462709
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462709 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16462709 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0243
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH), salmon (Salmon GnRH) is the hypophysiotropic decapeptide synthesized in the hypothalamus that plays a crucial role in the control of reproductive functions.
Specifica
Purezza 98.07%
CAS 86073-88-3
Content And Storage Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1212.31 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature
Sinonimo Salmon GnRH∣ Salmon gonadotropin-releasing hormone∣ sGnRH