Learn More
MedChemExpress Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH), salmon
Codice prodotto. 16409418
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16409418 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16409418 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0243
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH), salmon (Salmon GnRH) is the hypophysiotropic decapeptide synthesized in the hypothalamus that plays a crucial role in the control of reproductive functions.
Specifica
Purezza 98.07%
CAS 86073-88-3
Content And Storage Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1212.31 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Sinonimo Salmon GnRH∣ Salmon gonadotropin-releasing hormone∣ sGnRH