Learn More
Lutetium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11366587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Unit Size:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11366587 25 x 25 mm 25mm
11365709 50 x 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11366587 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 000599.FF
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-94-3
Formula molecolare Lu
Molecular Weight (g/mol) 174.97
Numero MDL MFCD00011098
InChI Key OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
IUPAC Name lutetium
SMILES [Lu]
Specifications
Materiale o nome chimico Lutetium foil
Colore Silver to Gray
Nota nome 0.127mm (0.005 in.) thick
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Imballaggio Mylar under Argon
Peso ≈0.78g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3178
Percent Purity 99.9%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lutetium foil
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare CO2,sabbia,polvere per estintore per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..